Läs mer
Mettler Toledo™ pH/jonmätare SevenDirect SD50
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9707003 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Sondtyp:
Expert Pro-ISM
Konduktivitetssensor (köps separat)
Micro Pro-ISM
Ren pro-ISM
Rutinmässig Pro-ISM
Vetenskapsvänlig ISM
perfectION Fluorid
Produktkod. 17590996
Brand: Mettler Toledo™ 30671552
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SevenDirect SD50 är en exakt och flexibel bänkmätare för bestämning av pH, ORP och jonkoncentrationer. Instrumentet ersätter SevenCompact och levereras med en EasyPlace sensorarm.
SevenDirect-instrument är bänkmätare utvecklade för ett brett utbud av laboratorieapplikationer, som ger noggranna mätningar av pH, ORP och joninnehåll i nästan alla prover. SevenDirect är efterföljaren till SevenCompact och ett bra komplement till alla labb.
  • Stor färgpekskärm ger direkt mätning och enkel datainmatning.
  • Instruktioner vägleder användare genom sensorkalibreringsprocessen.
  • Se detaljerad mätinformation på en mätskärm - eller fokusera endast på resultatet och maximera läsbarheten med uFocus läge.
  • Stängt anslutningsfack och utbytbart lock håller instrumentet säkert från damm och spill, även med sensorer anslutna (IP54 vid användning).
  • Instrumentet lagrar data som tidsstämpel, prov och sensor-ID med varje mätning och skriver ut eller exporterar poster automatiskt.
  • En användarhantering på två nivåer skyddar de viktigaste inställningarna.
  • De EasyPlace elektrodarmen gör det enkelt att placera sensorn i provet eller buffertbehållaren.
  • Dedikerade positioner för rengöring och förvaring stöder korrekt sensorhantering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (jon) 0.5 %
Noggrannhet (mV) 0.1 mV
Noggrannhet (pH) 0.002
Information om datahantering PC, skrivare, USB-minne
Beskrivning SevenDirect SD50, endast mätare
Kanaler 1
Visningstyp Färg TFT
IP-betyg IP54
Mätlägen pH
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Område (pH) -2 000 till 20 000
Upplösning (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Minne 2000 standardmått
Sondtyp Konduktivitetssensor (köps separat)
Produkttyp pH/jonmätare
Räckvidd (jon) -2 000 till 20 000 pX, 0 till 999 999 mg/L (ppm)
Upplösning (jon) 3 eller 4 siffror (automatiskt intervall)
Upplösning (mV) 0.1, 1 mV
Upplösning (ORP) 0.1, 1
Temperaturnoggrannhet ±0,1 °C mellan 0 °C och 100 °C
Temperaturområde (engelska) -22 °F till +266 °F
Temperaturupplösning 0,1 °C
Mått (L x B x H) 195 x 205 x 65 mm
Vikt (engelska) 1.9 lb.
Vikt (metrisk) 850 g