Läs mer
Fisherbrand™ Blue Litmus Paper Reel
Produktkod. 15344184 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
pH-intervall:
8 till 5
Förpackningsstorlek:
4 enheter
Produktkod. pH-intervall unitSize
15344184 8 till 5 4 enheter
1 options
Produktkod. 15344184
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Provides a general test for acidic or alkaline reactions. Fisherbrand™ Blue Litmus Paper Reels are comprised of completely impregnated indicator paper.
  • Color change from blue to red
  • Store in a cool, dry place
  • Avoid exposure to sunlight and moisture
  • Serves in neutralization reactions to check whether the change from acid to alkaline or vice versa has taken place
Specifikationer
Färgindikator Blue to Red
pH-intervall 8 till 5
Formatera Reel
För användning med (applikation) Determination of acidic and alkaline reaction
Kvantitet 1 Each
Typ pH Paper
Längd (metrisk) 5000 mm
Bredd (metrisk) 7 mm