Läs mer
Macherey-Nagel™ Blue Litmus Paper
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
8 till 5
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Provides a general test for acidic or alkaline reactions. Macherey Nagel™ Blue Litmus Paper is comprised of completely impregnated indicator paper.
- Color change from blue to red
- Store in a cool, dry place
- Avoid exposure to sunlight and moisture
- Serves in neutralization reactions to check whether the change from acid to alkaline or vice versa has taken place
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Blue to Red |
| pH-intervall | 8 till 5 |
| Formatera | Remsa |
| För användning med (applikation) | Bestämning av sur och alkalisk reaktion |
| Kvantitet | 100 pack |
| Typ | pH-papper |