Läs mer
Mettler Toledo™ pH Meter NineFocus™ NF2000™
Produktkod. 31454076
Change view
Modell:
NF2000 HA-KIT
NF2000 LOWVOL K
NF2000 OMRÖRARE
NF2000 ORGANISK
NF2000 REDOX KI
NF2000 SOLIDS K
NF2000 ULTRALOW
NF2000-KIT
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
31454076 NF2000-KIT
31454091 NF2000 OMRÖRARE
31454082 NF2000 ULTRALOW
31454085 NF2000 LOWVOL K
31454074 NF2000 ORGANISK
31454058 NF2000 REDOX KI
31454087 NF2000 HA-KIT
31454086 NF2000 SOLIDS K
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 31454076 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 30997001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37190.00 SEK
    31710.49 SEK / Paket med 1
    Save 5479.51 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
High-performance, multiparameter benchtop meter for compelling precision in pH, conductivity, ion concentration, redox, and dissolved oxygen determinations. The modular meter is at its best with the smart digital InLab™ DES™ sensors.
  • Designad för att utvecklas: Mäter upp till 4 parametrar med en inbyggd digital modul (DMM). Att lägga till moduler ökar analysproduktiviteten.
  • Dataintegritet: Den helt flexibla användarhanteringen gör det möjligt att anpassa användargrupper efter behov eller situationer och skyddar inställningar från oönskade ändringar. Fullständig efterlevnad med automatisk dataöverföring och full efterlevnad av branschregulatoriska standarder.
  • Snabb problemlösning: Sensordiagnostik med användarens vägledning för felsökning minskar driftstopp, övervakar sensorns tillstånd under hela dess livslängd och minimerar fel.
  • Flexibelt fotavtryck på bänken: Avtagbar terminal med 7 tum pekskärm för flexibla placeringsmöjligheter, vilket ökar användbarheten och bekvämligheten.
  • Enkel operation: Det intuitiva One Click™ användargränssnittet på 14 språk för att kontrollera resultat med ett enda klick förenklar funktionen, sparar tid och minskar fel.
  • Motståndskraftig: IP52-klassningen skyddar instrumentet mot damm och vattenstänk från alla håll och förhindrar korrosion.
  • Maximal sensorflexibilitet: Full kompatibilitet med analoga sensorer (t.ex. sensor) InLab ISM med en analog modul.
Alla enheter inkluderar en mätmodul, en elektrodarm och standarder för initial kalibrering.
  • NF2000-kitet inkluderar en InLab Expert Pro-DES-sensor
  • NF2000 Stirrer Kit inkluderar en InLab Expert Pro-DES-sensor och en magnetisk omrörare
  • NF2000 HA-kitet inkluderar en InLab Max Pro-DES-sensor.
  • NF2000 UltraLowVol Kit inkluderar en InLab Ultra-Micro-DES-sensor
  • NF2000 LowVol-kitet inkluderar en InLab Micro Pro-DES-sensor
  • NF2000 Solids Kit inkluderar en InLab Solids Pro-DES-sensor
  • NF2000 Organic Kit inkluderar en InLab Science Pro-DES-sensor
  • NF2000 Pure Kit H2O inkluderar en InLab Pure Pro-DES-sensor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C mellan 0 °C och 100 °C
Noggrannhet (mV) 0.1
Noggrannhet (pH) 0.002
Information om datahantering PC, skrivare, USB spak
Mätlägen pH med mV och temperatur, ORP med mV och temperatur, Temperatur
Kalibrering pH, relativ mV, ORP, temperatur
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Upplösning (mV) 0.1,1
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Visningstyp Färg TFT (7 tum)
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne 3000 resultatset
Datapunkter 2000
Loggfunktionstyp Automatisk per intervall eller händelse, manuell
Certifikat och efterlevnad CE, WEEE, RoHS
IP-betyg IP52
Mått (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Modell NF2000-KIT
Språk Förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, polska, portugisiska, ryska, spanska, thailändska, turkiska
Räckvidd (Relativ mV) -2000 till 2000 mV
Kanaler 4 (Anpassningsbart med moduler)
Typ pH-mätare
Längd (metrisk) 40 cm
Höjd (metrisk) 34 cm