Beskrivning
SevenDirect-instrument är mätare för bänk för en mängd laboratorietillämpningar, med noggranna pH- och ORP-mätningar för nästan alla prover. SevenDirect är efterföljaren till SevenCompact och ett utmärkt labbtillskott.
- Stor färgpekskärm ger direkt mätning och enkel datainmatning.
- Instruktioner vägleder användare genom sensorkalibreringsprocessen.
- Se detaljerad mätinformation på en mätskärm - eller fokusera endast på resultatet och maximera läsbarheten med uFocus-läget.
- Stängt anslutningsfack och utbytbart lock håller instrumentet säkert från damm och spill, även med sensorer anslutna (IP54 vid användning).
- Instrumentet lagrar data som tidsstämpel, prov och sensor-ID med varje mätning och skriver ut eller exporterar poster automatiskt.
- En användarhantering på två nivåer skyddar de viktigaste inställningarna.
- EasyPlace-elektrodarmen gör det enkelt att placera sensorn i provet eller buffertbehållaren.
- Dedikerade positioner för rengöring och förvaring stöder korrekt sensorhantering.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Instrument, power s upply, protective cover, Get Started guide, electrode holder EasyPlace, appropriate electrode, calibration solutions, EasyMix magnatic stirrer |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,1 °C mellan 0 °C och 100 °C |
| Noggrannhet (mV) | 0.1 mV |
| Noggrannhet (pH) | 0.002 |
| Information om datahantering | PC, skrivare, USB-minne |
| Mätlägen | pH med mV och temperatur |
| Kalibrering | Linjär/segmenterad |
| Område (pH) | -2 till 20 |
| Upplösning (pH) | 0.001, 0.01, 0.1 |
| Räckvidd (mV) | -2000 till 2000 mV |
| Visa mer |