Läs mer
Mettler Toledo™ pH-mätare SevenDirect SD20
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17531006 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Typ:
SevenDirect SD20 HA-sats
SevenDirect SD20 LowVol-sats
SevenDirect SD20 Organic-sats
SevenDirect SD20 Pure H2O-sats
SevenDirect SD20 Solids-sats
SevenDirect SD20 Viscous-sats
SevenDirect SD20 omrörarsats
SevenDirect SD20, endast mätare
SevenDirect SD20-sats
Produktkod. 17531006
Brand: Mettler Toledo™ 30671556
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SevenDirect SD20 är en exakt och flexibel mätare för bänk för bestämning av pH och ORP. Instrumentet ersätter SevenCompact och levereras med en EasyPlace-sensorarm.
SevenDirect-instrument är mätare för bänk för en mängd laboratorietillämpningar, med noggranna pH- och ORP-mätningar för nästan alla prover. SevenDirect är efterföljaren till SevenCompact och ett utmärkt labbtillskott.
  • Stor färgpekskärm ger direkt mätning och enkel datainmatning.
  • Instruktioner vägleder användare genom sensorkalibreringsprocessen.
  • Se detaljerad mätinformation på en mätskärm - eller fokusera endast på resultatet och maximera läsbarheten med uFocus-läget.
  • Stängt anslutningsfack och utbytbart lock håller instrumentet säkert från damm och spill, även med sensorer anslutna (IP54 vid användning).
  • Instrumentet lagrar data som tidsstämpel, prov och sensor-ID med varje mätning och skriver ut eller exporterar poster automatiskt.
  • En användarhantering på två nivåer skyddar de viktigaste inställningarna.
  • EasyPlace-elektrodarmen gör det enkelt att placera sensorn i provet eller buffertbehållaren.
  • Dedikerade positioner för rengöring och förvaring stöder korrekt sensorhantering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Instrument, power s upply, protective cover, Get Started guide, electrode holder EasyPlace, appropriate electrode, calibration solutions, EasyMix magnatic stirrer
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C mellan 0 °C och 100 °C
Noggrannhet (mV) 0.002 mV
Noggrannhet (pH) 0.002
Information om datahantering PC, skrivare, USB-minne
Mätlägen pH med mV och temperatur
Kalibrering Linjär/segmenterad
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Upplösning (mV) 0.1, 0.01 mV
Kalibreringspunkter Upp till 5
Temperaturområde (metriskt) -30 °C till +130 °C
Temperaturområde (engelska) -22 °F till +266 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Visningstyp Färg TFT
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne 2000 standardmått
Datapunkter 2000
Loggfunktionstyp Automatic (Automatisk), Manual (Manuell)
IP-betyg IP54
Mått (L x B x H) 195 x 205 x 65 mm
Vikt (metrisk) 850 g
Vikt (engelska) 1.9 lb.
Kanaler 2
Temperatursensor InLab Routine-Pro ISM pH/temperatursensor
Typ SevenDirect SD20 HA-sats