Läs mer
Fisherbrand™ pH-mikroelektroder
Produktkod. 11747088 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
BNC/ATC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11747088 BNC/ATC Varje
1 options
Produktkod. 11747088
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unik pH-mikroelektrod som är idealisk för att mäta mycket små provvolymer som svett, saliv och andra i kapillärrör, mikrotiterplattor, provrör och andra lättillgängliga behållare.
  • pH-elektrod med liten diameter
  • För mätning på mycket små provvolymer: svett, saliv ...
  • För mätning i lättillgängliga behållare: kapillärrör, mikrotiterplatta, provrör
  • Glaskropp med S7-huvud
Specifikationer
Beskrivning Glas pH-mikroelektroder med BNC-kontakt
Kontakttyper BNC/ATC
pH-intervall 14
Längd (metrisk) 18 mm