Läs mer
Cole-Parmer™ Mikroelektrod pH med BNC
Produktkod. 11846314 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kontakttyper:
BNC/RCA
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11846314 BNC/RCA Varje
1 options
Produktkod. 11846314 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0599300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12710.00 SEK
    11123.40 SEK / Paket med 1
    Save 1586.60 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Använd mikroelektrodens pH med BNC för att göra pH-mätningar i prover så låga som 10μ —L även från filterpapper och agarosgel.
  • Få bästa resultat i mV eller relativt mV-läge.
  • Temperaturintervallet är 32 °F till 167 °F (0 C °till 75 °C).
  • Nedsänkningsdjupet är 500μ m.
  • Okrossbara mikroelektroder kombinerar mät- och referensceller i en enda sond.
  • Spets diameter är mindre än 1000μ —m passar mikrobrunnsplattor, små kapillärrör och mer.
  • Elektroder är exakta till± 0,01 pH-enheter från 0 till 12 pH.
  • Låg impedans ger stabila avläsningar.
  • Innehåller påfyllningslösning, plastdispenser och manual.
Specifikationer
Kontakttyper BNC/RCA
Korsning Enkel
pH-intervall 0 till 12
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 75 °C
Typ Mikroelektrod pH
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 167 °F
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 140 mm
Diameter (engelska) Kropp 0,04 tum.
Diameter (metrisk) kropp 1 mm