Specifikationer
| Färgindikator | Rött till violett till blått |
| pH-intervall | 5 till 8 |
| Formatera | Rulle |
| För användning med (applikation) | Bestämning av sur och alkalisk reaktion |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | pH-papper |
| Längd (metrisk) | 5000 mm |
| Bredd (metrisk) | 7 mm |