Beskrivning
Mät pH enkelt och enkelt. Macherey-Nagel™ pH-papper kommer i ett cirkulärt format med en mängd olika pH-intervall.
- Universella och speciella indikatorpapper - enkel pH-mätning
- Universella och speciella indikatorpapper levereras i plastrullar som säkerställer skydd mot yttre påverkan.
- Alltid redo att användas.
- Reaktionsfärgen på papperet jämförs med färgskalan och avläser pH. Möjliggör en mycket enkel pH-mätning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| pH-intervall | 9 till 13 |
| Formatera | Rulla |
| Examen | 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | pH-papper |