Läs mer
Macherey-Nagel™ pH-papper
Produktkod. 10539641 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
pH-intervall:
0,5 till 5,5
1 till 11
1 till 14
3,8 till 5,8
4 till 7
5,4 till 7
5,5 till 9
6,4 till 8
7,2 till 9,7
9 till 13
Förpackningsstorlek:
5m
Paket med 5
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10539641 4 till 7 Paket med 5
10797941 1 till 14 5m
10098250 0,5 till 5,5 Varje
10464491 1 till 11 Varje
10323361 3,8 till 5,8 5m
10549641 5,4 till 7 -
10559641 5,5 till 9 5m
10570022 6,4 till 8 5m
10613141 7,2 till 9,7 5m
10527341 9 till 13 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10539641 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 90207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 SEK
    125.57 SEK / Paket med 5
    Save 32.43 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Mät pH enkelt och enkelt. Macherey-Nagel™ pH-papper kommer i ett cirkulärt format med en mängd olika pH-intervall.
  • Universella och speciella indikatorpapper - enkel pH-mätning
  • Universella och speciella indikatorpapper levereras i plastrullar som säkerställer skydd mot yttre påverkan.
  • Alltid redo att användas.
  • Reaktionsfärgen på papperet jämförs med färgskalan och avläser pH. Möjliggör en mycket enkel pH-mätning.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
pH-intervall 4 till 7
Formatera Rulla
Examen 4.0, 4.3, 4.6, 4.9, 5.2, 5.5, 5.8, 6.1, 6.4, 6.7, 7.0
Kvantitet 1 vardera
Typ pH-papper