Läs mer
Macherey-Nagel™ pH-papper
Produktkod. 10797941 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
pH-intervall:
0,5 till 5,5
1 till 11
1 till 14
3,8 till 5,8
4 till 7
5,4 till 7
5,5 till 9
6,4 till 8
7,2 till 9,7
9 till 13
Förpackningsstorlek:
5m
Paket med 5
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10797941 1 till 14 5m
10098250 0,5 till 5,5 Varje
10464491 1 till 11 Varje
10323361 3,8 till 5,8 5m
10539641 4 till 7 Paket med 5
10549641 5,4 till 7 -
10559641 5,5 till 9 5m
10570022 6,4 till 8 5m
10613141 7,2 till 9,7 5m
10527341 9 till 13 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10797941 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 90204
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Mät pH enkelt och enkelt. Macherey-Nagel™ pH-papper kommer i ett cirkulärt format med en mängd olika pH-intervall.
  • Universella och speciella indikatorpapper - enkel pH-mätning
  • Universella och speciella indikatorpapper levereras i plastrullar som säkerställer skydd mot yttre påverkan.
  • Alltid redo att användas.
  • Reaktionsfärgen på papperet jämförs med färgskalan och avläser pH. Möjliggör en mycket enkel pH-mätning.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
pH-intervall 1 till 14
Formatera Rulla
Examen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Kvantitet 1 vardera
Typ pH-papper