Läs mer
Macherey-Nagel™ pH-papper
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
0,5 till 5,5
1 till 11
1 till 14
3,8 till 5,8
4 till 7
5,4 till 7
5,5 till 9
6,4 till 8
7,2 till 9,7
9 till 13
Förpackningsstorlek:
5m
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Mät pH enkelt och enkelt. Macherey-Nagel™ pH-papper kommer i ett cirkulärt format med en mängd olika pH-intervall.
- Universella och speciella indikatorpapper - enkel pH-mätning
- Universella och speciella indikatorpapper levereras i plastrullar som säkerställer skydd mot yttre påverkan.
- Alltid redo att användas.
- Reaktionsfärgen på papperet jämförs med färgskalan och avläser pH. Möjliggör en mycket enkel pH-mätning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| pH-intervall | 1 till 14 |
| Formatera | Rulla |
| Examen | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | pH-papper |