Läs mer
Testo™ 205 pH/temperaturmätare Reserv pH-sond
pH-intervall:
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för mätning av pH-värde och temperatur i halvfasta medier, t.ex. i kött
- Kombinerad pH-mätspets med temperatursond kan bytas av användaren
- Underhållsfri pH-mätning tack vare gelelektrolyt
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (pH) | ±0,02 pH |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,4 °C |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Upplösning (pH) | 0.01 pH |
| Upplösning (temperatur) | 0,1 °C |
| Temperaturområde (metriskt). | 0° till+ °60 C (kortvarig till+ 80 °C max. 5 min) |