Läs mer
Cole-Parmer™ Autoklaverbar Mini pH-sond, förseglad/DJ/Glas
Produktkod. 11750169 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kontakttyper:
BNC och Pin
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
11750169 BNC och Pin Varje
1 options
Produktkod. 11750169 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0566216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4590.00 SEK
    3634.14 SEK / Paket med 1
    Save 955.86 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-01-2027
Få exakta avläsningar till ett överkomligt pris med denna autoklaverbara mini pH-prob.
  • Sluten
  • Autoklaveringsbar
  • Idealisk för trånga odlingskolvar och fermentorer (6 mm dia).
  • Dubbelkopplingsreferens ger stabilitet och förlängd livslängd.
Specifikationer
Kontakttyper BNC och Pin
Korsning Keramisk
Material Glas
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Typ pH-sond
Elektrod Double Junction
För användning med (applikation) Idealisk för trånga odlingskolvar och jäskare
Temperatur (engelska) Drift 266 °F
Längd (engelska) 8,3 tum
Längd (metrisk) 210 mm
Diameter (engelska) Kropp 0,2 tum
Diameter (metrisk) kropp 6 mm