Läs mer
Fisherbrand™ pH/Pt1000 Elektrod
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
BNC-kontakt
DIN-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC-kontakt |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |