Läs mer
Fisherbrand™ pH/Pt1000 Elektrod
Produktkod. p-8000489 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kontakttyper:
BNC-kontakt
DIN-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11709808
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna gelelektrod med anti-chock epoxikropp och skyddat huvud för fältet är idealisk för att mäta 2 parametrar pH och temperaturer.
  • En enda sond för mätning av 2 parametrar pH och temperatur
  • Pt1000-sensor kompatibel med pH-mätare
  • Gelelektrod med anti-chock epoxikropp och skyddat huvud för fältet
  • Laboratorieelektrolytglaselektrodvätska
  • Levereras med 1 m kabel BNC- eller DIN-kontakt för pH och 2 bananpluggar 4 mm för temperaturen
Specifikationer
Kontakttyper BNC-kontakt
Diameter (metrisk) 12 mm
Längd (metrisk) 120 mm
pH-intervall 0 till 14
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C