Läs mer
Macherey-Nagel™ pH Rött lackmuspapper
Produktkod. 30503525 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
5 till 8
Produktkod. 30503525
Brand: Macherey-Nagel™ 91108
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bestäm surhet eller alkalinitet med en snabb och enkel analys. Macherey Nagel™ pH Red Lakmuspapper ändras från rött till blått när förhållandena ändras från surt till alkaliskt.
Rekommenderad applikation:
  • Allmänt test för sur eller alkalisk reaktion
  • Fungerar i neutraliseringsreaktioner för att kontrollera om bytet från surt till alkaliskt eller vice versa har skett
  • Lakmuspapper är det mest kända indikatorpapperet
Kemi:
  • Lakmus är en naturprodukt som innehåller en blandning av ämnen
  • Det utvinns ur lavar och representerar förmodligen det äldsta kända indikatorfärgämnet
Specifikationer
Färgindikator Röd till blå
pH-intervall 5 till 8
Formatera Rulle
För användning med (applikation) Bestämning av sur och alkalisk reaktion
Kvantitet Rulle på 5 m längd och 7 mm bredd
Typ pH-papper
Längd (metrisk) 5000 mm
Bredd (metrisk) 7 mm