Läs mer
Macherey-Nagel™ pH Rött lackmuspapper
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
5 till 8
Förpackningsstorlek:
5 rullar
Beskrivning
Rekommenderad applikation:
- Allmänt test för sur eller alkalisk reaktion
- Fungerar i neutraliseringsreaktioner för att kontrollera om bytet från surt till alkaliskt eller vice versa har skett
- Lakmuspapper är det mest kända indikatorpapperet
Kemi:
- Lakmus är en naturprodukt som innehåller en blandning av ämnen
- Det utvinns ur lavar och representerar förmodligen det äldsta kända indikatorfärgämnet
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Röd till blå |
| pH-intervall | 5 till 8 |
| Formatera | Rulle |
| För användning med (applikation) | Bestämning av sur och alkalisk reaktion |
| Kvantitet | Rulle på 5 m längd och 7 mm bredd |
| Typ | pH-papper |
| Längd (metrisk) | 5000 mm |
| Bredd (metrisk) | 7 mm |