Läs mer
Fisherbrand™ pH och Redox Elektrod för monteringsfäste
Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Double Junction
Standard
Sondtyp:
Redox Elektrod
pH-elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC-kabel |
| Typ | Double Junction |
| Längd (metrisk) kabel | 3 m |
| Sondtyp | Redox Elektrod |
| Räckvidd (mV) | ±2000 |