Läs mer
Fisherbrand™ pH och Redox Elektrod för monteringsfäste
Produktkod. 11886294 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Double Junction
Standard
Sondtyp:
Redox Elektrod
pH-elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11886294
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Underhållsfri
  • Levereras med 3m kabel och BNC-kontakt
  • Finns i standard- och dubbelkopplingstyp
  • Dubbelövergångselektrod är lämplig för media som innehåller tungmetaller, sulfider, ämnen och organiska föreningar
Specifikationer
Kontakttyper BNC-kabel
Typ Standard
Längd (metrisk) kabel 3 m
pH-intervall 0 till 13
Sondtyp pH-elektrod
Räckvidd (mV) EJ TILLÄMPLIGT