Läs mer
pH-standard, IUPAC pH 7,413, Hach Lange™
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Koncentration på 7,413± 0,010 pH vid 25 °C
- Hållbarhet 48 månader från tillverkningsdatum
- Spårbar till IUPAC pH-skala och NIST
- Varje flaska (500 mL) levereras med ett COFRAC-verifieringscertifikat och certifikat om överensstämmelse och spårbarhet upprättat enligt ISO31
- Certifierad buffertlösning, spårbar till standardreferensmaterial (CRM)
- På grund av en speciell form av förvaring är den oöppnade standarden stabil i flera år
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Traceable to IUPAC pH scale and NIST |
| pH | 7.413 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Spårbarhet till NIST | Yes |