Läs mer
Testo™ 205 pH/temperaturmätare
Produktkod. 11311344
Område (pH):
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11311344
Brand: Testo™ 0563 2051
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett robust pH- och temperaturinstrument för matpenetration med automatisk temperaturkompensation.
  • Idealisk för mätning av pH-värde och temperatur i halvfasta medier, t.ex. i kött
  • Kombinerad pH-mätspets med temperatursond kan bytas av användaren
  • Underhållsfri pH-mätning tack vare gelelektrolyt
  • Belyst display med två rader: pH-värde och temperatur i en blick
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Robust penetrationsspets är utbytbar och påverkas inte av smuts och damm tack vare hålmembranet
  • Levereras med förvaringslock med gel och ett bälte/väggfäste
Specifikationer
Inkluderar Förvaringslock med gel, bälte/väggfäste
Noggrannhet (temperatur) ±0,4 °C
Noggrannhet (pH) ±0,02
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till °60 C (Kortvarig till 80 °C Max. 5 min.)
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Visningstyp LCD
Mått (L x B x H) 145 x 38 x 167 mm
Vikt (metrisk) 135 g
Material ABS-plast
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Batterityp 4 x knappcell LR44
Batteritid 80 timmar. (Automatisk avstängning efter 10 min.)