Läs mer
Testo™ 205 pH/temperaturmätare startsats
Område (pH):
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för mätning av pH-värde och temperatur i halvfasta medier, t.ex. i kött
- Den kombinerade penetrationsspetsen med temperatursond möjliggör automatisk temperaturkompensation
- Underhållsfri pH-mätning tack vare gelelektrolyt
- Viktiga tillbehör som kalibreringsdoseringsflaskor finns alltid till hands med detta set
- Läcksäker och okänslig för smuts
- Inkluderar automatisk slutvärdesigenkänning
- Levereras komplett med förvaringslock med gel, 250 ml kalibreringsdoseringsflaskor, bälte/väggfäste och aluminiumfodral
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Förvaringslock med gel, 250 ml kalibreringsdoseringsflaskor pH 4 och 7, bälte/väggfäste, aluminiumfodral |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,4 °C |
| Noggrannhet (pH) | ±0,02 |
| Område (pH) | 0 till 14 |
| Upplösning (pH) | 0.01 |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till °60 C (Kortvarig till 80 °C Max. 5 min.) |
| Upplösning (temperatur) | 0,1 °C |
| Visningstyp | LCD |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 12830 |
| Mått (L x B x H) | 145 x 38 x 167 mm |
| Visa mer |