Läs mer
Testo™ pH/temperaturmätare 206-Ph1
Område (pH):
0 to 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Med vägghållare och TopSafe gel förvaringslock 197 mm x 33 mm 20 mm 0 till 14 pH 0 °C till 60 °C handhållen för vätskor Testo
Specifikationer
Specifikationer
| Område (pH) | 0 to 14 |
| Temperaturområde (metriskt) | 0°C to 60°C |
| Mått (L x B x H) | 197 x 33 x 20 mm |