Läs mer
Testo™ 206-pH2 pH-mätare
Produktkod. 10011262
Change view
Område (pH):
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) Förpackningsstorlek
10011262 0 till 14 Varje
1 options
Produktkod. 10011262 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0563 2066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4649.94 SEK
    3923.00 SEK / Paket med 1
    Save 726.94 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Idealisk för att mäta pH-värdet i halvfasta medier, trögflytande och proteinhaltiga livsmedel och vattenblandade fasta kylsmörjmedel.
  • Temperaturmätning med integrerad temperatursensor möjlig
  • Underhållsfri gelelektrolyt
  • Setet innehåller viktiga tillbehör som kalibreringsdoseringsflaskor, TopSafe™ skyddsfodral, aluminiumfodral etc.
  • Idealisk för användning i laboratorier, livsmedelsindustrin och andra
  • Vattentät, extremt hållbar och okänslig för smuts
  • Idealisk för att utföra 1, 2, 3-punktskalibreringar
  • Inkluderar automatisk slutvärdesigenkänning
Specifikationer
Beskrivning 2 mätningar per sekund
Noggrannhet (temperatur) ±0,4 °C
Noggrannhet (pH) ±0,02
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till °60 C (Kortvarig till 80 °C Max. 5 min.)
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Visningstyp LCD
IP-betyg IP68
Mått (L x B x H) 197 x 33 x 20 mm
Vikt (metrisk) 69 g
Material ABS-plast
Kanaler 2
Batterityp 1 x CR2032
Batteritid 80 timmar. (Automatisk avstängning efter 10 min.)