Läs mer
Macherey-Nagel™ pH-Fix Teststickor i PT-rör
Produktkod. 10025504 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
pH-intervall:
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10025504 0 till 14 Paket med 100
1 options
Produktkod. 10025504 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 92111
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ger snabb och enkel pH-värdetestning vid intressepunkten. Macherey Nagel™ pH-Fix Testremsor i PT-rör behöver ingen kalibrering, installation eller underhåll.
Ger snabb och enkel pH-värdetestning vid intressepunkten. Macherey Nagel™ pH-Fix Testremsor i PT-rör behöver ingen kalibrering, installation eller underhåll.
  • Långt plasthandtag skyddar mot giftiga, farliga eller aggressiva ämnen
  • Har upp till 4 olika indikatorkuddar som täcker hela pH-området
  • Ingen blödning på grund av färgbegränsade indikatorfärgämnen
  • Röret har enkel enhandsmanövrering, förhindrar att den fastnar och är praktiskt taget okrossbar
Specifikationer
pH-intervall 0 till 14
Kvantitet 100 pack
Typ pH-testremsa