Läs mer
Cowie Technology™ PTFE Ledadapter
Handla allt Fisherbrand Produkter
Standard konisk led nr:
NS 10/19, NS 19/26
NS 14/23, NS 19/26
NS 19/26, NS 29/32
NS 19/26, NS 34/35
NS 24/29, NS 29/32
NS 24/29, NS 34/35
NS 29/32, NS 34/35
Konstorlek:
19/26
29/32
34/35
Ledstorlek:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | PTFE Ledadaptrar |
| Konstorlek | 19/26 |
| Ledstorlek | 19/10 |
| Standard konisk led nr | NS 10/19, NS 19/26 |