Läs mer
Cowie Technology™ PTFE Ledadapter
Produktkod. 10363452 Handla allt Fisherbrand Produkter
Standard konisk led nr:
NS 10/19, NS 19/26
NS 14/23, NS 19/26
NS 19/26, NS 29/32
NS 19/26, NS 34/35
NS 24/29, NS 29/32
NS 24/29, NS 34/35
NS 29/32, NS 34/35
Konstorlek:
19/26
29/32
34/35
Ledstorlek:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
Unit Size:
Varje
Product Code. 10363452
Only null left
Add to basket
Add to basket
Cowie Technology™ PTFE-fogadaptrar är fettfria och skapar högvakuumtätningar för vanliga koniska glasfogar.
  • Fettfri
  • Högvakuumtätningar för standard koniska glasfogar
  • Rejäl skuldra för enkel hantering och upprepad användning
  • Hög vakuumprestanda (läckagehastighet är mindre än 1 x 10 -4 toor, liter, sek. -1 ) uppnås med hjälp av tvärgående tätningsringar.
  • Använd upp till 280 °C
Specifications
Kvantitet 1 vardera
Typ PTFE Ledadaptrar
Konstorlek 19/26
Ledstorlek 14/23
Standard konisk led nr NS 14/23, NS 19/26