Läs mer
Fisherbrand™ pH-Fix Testremsor, 7,9-9,8
Produktkod. 11306464 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
pH-intervall:
7,9 till 9,8
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
11306464 7,9 till 9,8 Paket med 100
1 options
Produktkod. 11306464
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger enastående mätningar säkert över det angivna pH-intervallet. Fisherbrand™ pH-Fix Testremsor, 7,9-9,8 är tillräckligt långa för att undvika kontakt mellan fingrarna och testprovet.
  • Finns i en platt kartong så att de får plats i fickan
  • Färgskalan på teststickslådan möjliggör exakt jämförelse med färgen som utvecklas på teststicksdynan
  • Hydrofobiskt plasthandtag skyddar användaren från prov och tillåter pH-testning i smala och djupa kärl
  • Indikatorn är kovalent bunden på dynorna och blöder inte in i provet - kan lämnas kvar i provet under en obestämd tid utan kontaminering
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 certifierad
pH-intervall 7,9 till 9,8
För användning med (applikation) pH-indikator
Kvantitet 100 pack
Typ pH-testremsa