Läs mer
Tocris Bioscience™ PHA 543613 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18084112
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18084112 10 mg
1 options
Produktkod. 18084112 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3092/10
Potent and selective α7 nAChR agonist
Potent α7 nAChR agonist that displays selectivity over α3β4, α1β1γδ, α4β2 and 5-HT3 receptors. Positively influences sensory gating and memory in in vivo models of schizophrenia. Orally active and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PHA 543613 hydrochloride
CAS 478149-53-0
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C15H18ClN3O2
Formel vikt 307.78
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 307.778