Läs mer
Tocris Bioscience™ PHA 568487
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18015722
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18015722 10 mg
18054552 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18015722 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3134/10
α7-selective agonist
Agonist of the α7 nicotinic acetylcholine receptor (Ki values are 44 and 2800 for α7 and 5-HT3 respectively, IC50 values are > 100 μM for α3β4 and α1β1δγ respectively, and % inhibition is < 1 and 5% for α4β2 and hERG respectively). Orally active and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 527680-57-5
Molekylformel C20H24N2O7
Especificaciones
Kemiskt namn eller material PHA 568487
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 404.41
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 404.419
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.