Läs mer
Tocris Bioscience™ PHA 665752
Produktkod. 18025072
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18025072 10 mg
18095472 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18025072 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2693/10
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Potent and selective MET inhibitor
Potent, selective and ATP-competitive inhibitor of MET kinase (IC50 values are 9, 68, 200, 1400, 3000, 3800 and 6000 nM for MET, Ron, Flk-1, c-abl, FGFR1, EGFR and c-src respectively and > 10000 nM for IGF-IR, PDGFR, AURORA2, PKA, PKBα, p38α, MK2 and MK3). Antitumor agent; inhibits tumorigenicity and angiogenesis in mouse lung cancer xenografts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 477575-56-7
Molekylformel C32H34Cl2N4O4S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PHA 665752
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 641.61
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 641.608