Läs mer
PHA-680632, MedChemExpress
Produktkod. 16486287
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16486287 5 mg -
16459976 50 mg -
16454676 100 mg 100mg
16443568 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16486287 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101785mg
MedChemExpress PHA-680632 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 27, 135 and 120 nM for aurora A, B and C, respectively.
PHA-680632 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 27, 135 and 120 nM for aurora A, B and C, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PHA-680632
Fysisk form Solid
CAS 398493-79-3
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H35N7O2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (59.81 mM)
LEDER O=C(N1CC2=C(NN=C2NC(C3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=O)C1)NC5=C(C=CC=C5CC)CC
Molekylvikt (g/mol) 501.62
Formel vikt 501.62
Procent renhet 98.01%