Läs mer
PHA-767491 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
PHA-767491 hydrochloride is a dual Cdc7/Cdk9 inhibitor, with IC50s of 10 nM and 34 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PHA-767491 hydrochloride |
| CAS | 942425-68-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H12ClN3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | CAY-10572 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (200.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 17.33 mg/mL (69.40 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C1C2=C(NC(C3=CC=NC=C3)=C2)CCN1.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.7 |
| Visa mer |