Läs mer
PHA-793887, MedChemExpress
Beskrivning
PHA-793887 is a potent, ATP-competitive CDK inhibitor, can inhibit Cdk2, Cdk1, Cdk4, and Cdk9 with IC50s of 8 nM, 60 nM, 62 nM and 138 nM, respectively, and also inhibits glycogen synthase kinase 3β with an IC50 of 79 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PHA-793887 |
| CAS | 718630-59-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H31N5O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (138.32 mM) |
| LEDER | CC(C)CC(NC1=NNC2=C1CN(C(C3CCN(C)CC3)=O)C2(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.48 |
| Formel vikt | 361.48 |
| Visa mer |