missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PHA-793887, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-N-[1,4,5,6-tetrahydro-6,6-dimethyl-5-[(1-methyl-4-piperidinyl)carbonyl]pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-yl]butanamide |
| CAS | 718630-59-2 |
| Molekylformel | C19H31N5O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | PHA-793887, 3-Methyl-N-[1,4,5,6-tetrahydro-6,6-dimethyl-5-[(1-methyl-4-piperidinyl)carbonyl]pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-yl]butanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31N5O2/c1-12(2)10-15(25)20-17-14-11-24(19(3,4)16(14)21-22-17)18(26)13-6-8-23(5)9-7-13/h12-13H,6-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22,25) |
| LEDER | CC(C)CC(=O)Nc1n[nH]c2c1CN(C(=O)C3CCN(C)CC3)C2(C)C |
| IUPAC-namn | N-[6,6-dimethyl-5-(1-methylpiperidine-4-carbonyl)-1,4-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-yl]-3-methylbutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.48 |
| Formel vikt | 361.2478 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?