Läs mer
PHA-reagenskvalitet
Produktkod. 13215729
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13215729 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 13215729 Leverantör Thermo Scientific Oxoid Leverantörsnummer R30852701
 Begränsad artikel
I lager
Underlätta cytogena studier av kromosomer genom att stimulera den mitotiska uppdelningen av lymfocyter med detta reagens.
Underlätta cytogena studier av kromosomer genom att stimulera den mitotiska uppdelningen av lymfocyter som upprätthålls i ett cellodlingssystem med Thermo Scientific™ Remel™ PHA-reagenskvalitet. Fytohemagglutinin (PHA) är universellt effektivt och bekvämt stimulerande medel för lymfocyter från många djurarter. Den utbredda populariteten för perifer blododling som ett sätt för kromosomanalys har till stor del varit beroende av denna egenskap.
Använda Remel Fytohemagglutinin för att stimulera mitotisk delning av lymfocyter som upprätthålls i ett cellodlingssystem och underlätta cytogena studier av kromosomer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning Fytohemagglutinin (reagenskvalitet)
CE-märkning Ja
Typ PHA
Inkluderar 1 flaska fytohemagglutininer (reagenskvalitet)
Kvantitet 5 ml
Art Djur