missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PHACTR4 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals™

Produktkod. 30601611 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30601611 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30601611 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP347168UV

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

PHACTR4 Polyclonal antibody specifically detects PHACTR4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PHACTR4
Användningsområden ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DKFZp686L07205, FLJ13171, MGC20618, MGC34186, phosphatase and actin regulator 4
Värd art Rabbit
Immunogen phosphatase and actin regulator 4. (Uniprot# Q8IZ21)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 65979
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.