Läs mer
Magle Life Sciences™ Phadebas™ Amylastesttabletter (5 x 100)
Produktkod. 10121135 Handla allt Magle Life Sciences Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 100 tabletter
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Kvantitet unitSize
10121135 5 x 100 tabletter Paket med 500
1 options
Produktkod. 10121135 Leverantör Magle Life Sciences™ Leverantörsnummer 1302
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BestämmaΑ -amylasaktivitet för applikationer inom områden inklusive livsmedelsindustrin, bioteknik och tvättmedel. Magle Life Sciences™ Phadebas™ Amylastesttabletter levereras med instruktioner och en batchstandardkurva.
  • För en mängd olika applikationer inom områden inklusive livsmedelsindustrin, bioteknik och tvättmedel.
  • Detta test har funnits på marknaden i över 35 år och är väldokumenterat i den vetenskapliga litteraturen.
  • Inkluderar bruksanvisningar på engelska, franska, spanska och tyska.
  • Inkluderar en batchstandardkurva för kvantitativ bedömning.
Specifikationer
För användning med (applikation) BestämmandeΑ -amylasaktivitet
Kvantitet 5 x 100 tabletter