Läs mer
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Handtvål
Produktkod. 17880245
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
1000 ml
Kvantitet:
12 luftfria flaskor
20 fyrkantiga pumpflaskor monterade
25 monterade pumpflaskor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Kvantitet
17880245 1000 ml 25 monterade pumpflaskor
17870245 500 ml 20 fyrkantiga pumpflaskor monterade
17830265 1000 ml 12 luftfria flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17880245 Leverantör Christeyns™ Leverantörsnummer C65121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00 SEK
    1511.98 SEK / 12 L
    Save 213.02 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Phago'Derm ASEPT är en desinficerande rengöringsskumtvål, speciellt framtagen för hygienisk handtvätt före alla aseptiska ingrepp (införande av katetrar, etc.) och systematiskt före och efter varje kontakt med en patient eller kontaminerande material.
  • Formula håller överhuden mjuk, även vid frekvent tvättning
  • Berikad med glycerin
  • Speciellt framtagen för den medicinska, livsmedels- och institutionssektorn
Specifikationer
Produkttyp Antibakteriell skummande handtvål
Färg Ljus beige
Form Skumma
Kvantitet 25 monterade pumpflaskor
Volym (metrisk) 1000 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PHAGO'DERM ASEPT
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol