Läs mer
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Handtvål
Volym (metrisk):
500 ml
1000 ml
Kvantitet:
12 luftfria flaskor
20 fyrkantiga monterade pumpflaskor
25 monterade pumpflaskor
Beskrivning
- Formula keeps epidermis soft, even in the event of frequent washing
- Enriched with glycerin
- Specially formulated for the medical, food and institutional sectors
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Anti-bacterial Foaming Hand Soap |
| Färg | Light Beige |
| Form | Foam |
| Kvantitet | 20 fyrkantiga monterade pumpflaskor |
| Volym (metrisk) | 500 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- PHAGO'DERM ASEPT
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: isopropanol, 1-Propanaminium