Läs mer
Christeyns™ Phago'Derm Pure Soap
Produktkod. p-200000167
Volym (metrisk):
500 ml
1 l
Produktkod. 16873083
Brand: Christeyns™ 65072
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Phago'Derm Pure är avsedd för enkel tvätt av händer och underarmar vid intensiv användning.
  • Även lämplig för patienttvätt och preoperativ duschning
  • Rekommenderas för känslig och reaktiv hud
  • Fyrkantig flaska med monterad pump
Specifikationer
Produkttyp Handrengöring
Färg Färglös
Form Vätska
Kvantitet 20 flaskor
Volym (metrisk) 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • X20 Phago'Derm Pure mild soap 500ml
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol, 1-Propanaminium, Amines, C12-14