Läs mer
Christeyns™ Phago'Derm Sensitive SPS Tvål
Produktkod. 17810265
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
1000 ml
Kvantitet:
12 flaskor
12 högtrycksmonterade pumpflaskor
20 fyrkantiga pumpflaskor monterade
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Kvantitet
17810265 1000 ml 12 högtrycksmonterade pumpflaskor
16618482 500 ml 20 fyrkantiga pumpflaskor monterade
17850245 1000 ml 12 flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17810265 Leverantör Christeyns™ Leverantörsnummer C65085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.00 SEK
    737.28 SEK / 12 L
    Save 54.72 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Phago'Derm Sensitive SPS Soap är avsedd för enkel tvätt av händer och underarmar vid intensiv användning. Den bevarar hudens skyddande barriär och ger en känsla av komfort.
  • Torkar inte ut huden, även vid frekvent användning
  • Hypoallergen (framtagen för att minimera allergiska reaktioner)
  • Lämplig för tvätt av barn under 36 månader och gravida/ammande kvinnor
  • Lämplig för patienttvätt och preoperativ duschning
  • Bra rengöringskraft.
  • Hög sköljbarhet
  • Hydraterande potential i 30 min.
Specifikationer
Produkttyp Handtvål
Färg Färglös
Form Skumma
Kvantitet 12 högtrycksmonterade pumpflaskor
Volym (metrisk) 1000 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 12LT X Soap PHAGODERM SENSITIVE SPS 1LT bottle Pum
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.