Läs mer
Christeyns™ Phago'Soft Desinfektionsmedel Detergent
Produktkod. 17821135
Change view
Produkttyp:
Desinfektionsmedelslösning
Desinficerande ytspray
Storlek:
750 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
4.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Storlek Förpackningsstorlek
17821135 Desinficerande ytspray 750 ml 4.5 L
17831135 Desinfektionsmedelslösning 5 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17821135 Leverantör Christeyns™ Leverantörsnummer C65004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.59 SEK
    504.55 SEK / 4.5 L
    Save 76.04 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Phago'Soft är ett desinficerande rengöringsmedel för alla höga ytor, glasytor och skärmar. Den är även kompatibel med rostfritt stål.
  • Färdig att använda
  • Miljöcertifierad
  • Godkänd för matkontakt
  • Aktiv substans (perättiksyra) garanterar bredspektrat mikrobiologisk effektivitet samtidigt som den minimerar dess miljöpåverkan genom dess nedbrytning till ättiksyra, syre och vatten
Specifikationer
Produkttyp Desinficerande ytspray
Färgkodad Nej
Form Klar vätska
pH 3 till 3,7
Doft Fräsch doft
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 6 monterade sprayflaskor
Storlek 750 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PHAGOSOFT
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide