Läs mer
Christeyns™ Phago'Soft Desinfektionsmedel Detergent
Beskrivning
- Färdig att använda
- Miljöcertifierad
- Godkänd för matkontakt
- Aktiv substans (perättiksyra) garanterar bredspektrat mikrobiologisk effektivitet samtidigt som den minimerar dess miljöpåverkan genom dess nedbrytning till ättiksyra, syre och vatten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Desinfektionsmedelslösning |
| Färgkodad | Nej |
| Form | Klar vätska |
| pH | 3 till 3,7 |
| Doft | Fräsch doft |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 2 burkar |
| Storlek | 5 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 10LT PHAGOSOFT 5LT EcoCert (2X5LT)
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, hydrogen peroxide, acetic acid