Läs mer
Christeyns™ Desinfektionsmedel från Phago'Spore
Beskrivning
- Färdig att använda
- Baktericid, fungicid, virusdödande och sporicid (aktiv i 10 min. på C. difficile och i 5 min. på Norovirus)
- TP02, TP04 biocid
- Miljövänlig (aktiv substans: perättiksyra)
- Produkt i kontakt med livsmedel (i enlighet med förordningen av den 8 september 1999) om den används med sköljning
- Sprayhuvud av tätt skum för att förhindra aerosolbildning och skydda användaren
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sporicid/desinfektionsmedel |
| Färgkodad | Nej |
| Form | Klar vätska |
| pH | 2,1 till 2,3 |
| Doft | Fräsch doft |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 6 monterade sprayflaskor |
| Storlek | 750 ml |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- PHAGO'SPORE
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: waterstofperoxide inoplossing, azijnzuur, Propan-2-ol, Fosforzuur, perazijnzuur