Läs mer
Christeyns™ Desinfektionsmedel från Phago'Spore
Produktkod. 17860255
Change view
Storlek:
750 ml
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17860255 750 ml
17870265 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17860255 Leverantör Christeyns™ Leverantörsnummer C65003
Phago'Spore är en desinficerande rengöringsmedelsprodukt för alla ytor, inklusive ytor på icke-invasiv medicinsk utrustning. Phago'Spore är formulerad av en aktiv substans (perättiksyra), som garanterar bredspektrat mikrobiologisk effekt samtidigt som den säkerställer respekt för miljön genom dess biologiska nedbrytbarhet till ättiksyra, syre och vatten.
  • Färdig att använda
  • Baktericid, fungicid, virusdödande och sporicid (aktiv i 10 min. på C. difficile och i 5 min. på Norovirus)
  • TP02, TP04 biocid
  • Miljövänlig (aktiv substans: perättiksyra)
  • Produkt i kontakt med livsmedel (i enlighet med förordningen av den 8 september 1999) om den används med sköljning
  • Sprayhuvud av tätt skum för att förhindra aerosolbildning och skydda användaren
Specifikationer
Produkttyp Sporicid/desinfektionsmedel
Färgkodad Nej
Form Klar vätska
pH 2,1 till 2,3
Doft Fräsch doft
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 6 monterade sprayflaskor
Storlek 750 ml
Produktbeteckning
  • PHAGO'SPORE
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: waterstofperoxide inoplossing, azijnzuur, Propan-2-ol, Fosforzuur, perazijnzuur