Läs mer
Christeyns™ Phago'Spray DM
Produktkod. 16612734
Change view
Volym (metrisk):
5 l
Produktkod. Volym (metrisk)
16612734 5 l
1 options
Produktkod. 16612734 Leverantör Christeyns™ Leverantörsnummer 60414
 Begränsad artikel
I lager
Phago'Spray DM desinfektionsmedel har ett brett spektrum av effekt på rotavirus på 5 minuter.
  • Professionellt desinficerande rengöringsmedel för desinfektion av ytor i högriskmiljöer
  • Kan användas som spray på väggar, tak och möbler på vård- och operationsavdelningar
  • Kan även användas i applicering på en engångsduk för snabb desinficering av små möbler, vagnar, utvändiga ytor på icke-invasiv medicinsk utrustning och små ytor nära patienten
  • Klar att användas
  • Inkluderar munstycke med två lägen (spray- och stopppiktogram)
  • För användning i skum eller spray
Specifikationer
Produkttyp Desinficerande rengöringsmedel
Färgkodad Nej
Form Klar vätska
pH Neutral
Doft Original
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 2 burkar
Storlek 5 L
Volym (metrisk) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • phago'spray DM
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, ethane-1,