Läs mer
Christeyns™ Phago'Surf 2D
Produktkod. 17850265
Change view
Storlek:
5 l
20 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17850265 20 l
17860265 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17850265 Leverantör Christeyns™ Leverantörsnummer C60425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2255.00 SEK
    2105.62 SEK / 20 L
    Save 149.38 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Phago'Surf 2D är en koncentrerad vätska avsedd för rengöring och desinfektion av golv, ytor och material i högriskmiljöer.
  • Effektivt rengöringsmedel och bredspektrumdesinfektionsmedel (bakteriedödande, jästdödande, svampdödande, tuberkuldödande och aktivt mot virus)
  • Kräver sköljning på ytor som kan komma i direkt kontakt med livsmedel (i enlighet med förordningen av den 8 september 1999)
  • Biocidprodukt registrerad i TP2 TP3 och TP4
  • Snabbtorkande, utan ränder
  • Ingen doft
  • 'Matkontakt' produkt
Specifikationer
Produkttyp Desinficerande rengöringsmedel
Färgkodad Nej
Form Koncentrerad vätska
pH Neutral
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1 burk
Storlek 20 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PHAGOSURF 2D
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Didecyldimethylammonium chloride, Ethoxylated Laury